Du Søgte efter: Vakuumstyreenheder
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (KNFAVC900)
Leverandør: KNF
Beskrivelse: Vacuum control unit to control the vacuum applications, like rotary evaporation, distillation, multi-user vacuum system.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (VACU20683180)
Leverandør: VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivelse: The VACUU.LAN local vacuum network connects several workstations to one vacuum pump. The various modules make it possible to connect almost all popula...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivelse: VACUU·SELECT fine vacuum control packages provide an easy-to-use vacuum control option for work between 1 mbar and 10-3 mbar, such as freez...
Varenummer: (131-0000)
Leverandør: VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivelse: The VACUU·SELECT controller is an intuitive, easy-to-use vacuum controller with a touch screen display suitable for all laboratory vacuum processes. F...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (181-0581)
Leverandør: Welch by Gardner Denver
Beskrivelse: Precise vacuum control for evaporation and distillation of solvents and chemicals.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivelse: The VACUU·SELECT complete controller is ready for use with existing vacuum sources like pumps or vacuum networks.
Varenummer: (181-0332)
Leverandør: VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivelse: The CVC 3000 detect compact vacuum controller complete with integral vacuum valve and sensor is ready to use either as a bench top or stand mounted un...
UOM: 1 * 1 Items
Safer Human and Environmental Health
Varenummer: (181-0140)
Leverandør: BUCHI
Beskrivelse: V-850 vacuum controller:
The V-850 vacuum controller with ¼" LCD VGA screen can be used universally for the display, control and adjustme...
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom