Vakuumsugesystemer, VACUBOY
Leverandør: Integra Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
612-0683EA 2110 DKK
612-0683 612-0684
Vakuumsugesystemer, VACUBOY
Pumper Vacuum aspirationssystemer
Håndbetjeningsenheden VACUBOY er ideel til opsugning af alle væsker fra kuvetter, mikrotiterplader, reagensglas, Petri-skåle, celledyrkningsflasker, rulleflasker, bioreaktorer og andre typer beholdere i laboratoriet på en sikker og kontrolleret måde. Det er designet til anvendelse med mange forskellige sugestykker i rustfrit stål, Pasteur- og serologiske pipetter og pipettespidser, hvilket giver et enormt anvendelsesområde. Hver adapter er specielt designet til at matche dimensionerne og geometrien for den tilsvarende glas- eller plastbeholder. Håndbetjeningsenheden kan tilsluttes en hvilken som helst vakuumkilde, der måtte være i laboratoriet, og udnytter på denne måde de eksisterende forhold.
  • Ekstremt nem, tidsbesparende betjening
  • Ergonomisk design gør de trættende, gentagne opsugningsopgaver mindre hårde
  • Alle dele, der kommer i kontakt med væske, er autoklaverbare
  • Kan tilsluttes alle vakuumkilder (fx vandjetpumper, eksterne vakuumpumper, laboratoriets vakuumsystem)
  • Et bredt udvalg af enkeltkanal- og flerkanaladaptere fås som tilbehør
VACUBOY, håndbetjeningsenhed:
Basisenheden med de tekniske funktioner, der er beskrevet ovenfor, en gummiadapter til Pasteur-pipetter samt en 40 mm lang enkeltkanal-adapter i rustfrit stål.
VACUBOY håndbetjeningssæt:
Omfatter basisenheden som beskrevet ovenfor, et matchende stativ, en gummiadapter til Pasteur-pipetter, en enkeltkanal- og en 8-kanal-adapter, begge i rustfrit stål samt 40 mm lange, en enkeltkanal-adapter i plast til spidser med eller uden udskydningsmekanisme, samt en 8-kanal-adapter i plast til spidser med udskydningsmekanisme.