Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (10)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Membranpumper, vakuum
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/72/18989972.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"55"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Enkelthovedt, membranpumpe til mange forskelligartede laboratorieapplikationer. Den pumper, komprimerer og tømmer uden at påvirke mediet, dvs. mediet ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VCP 80 and VCP 130 can be used as vacuum and pressure pumps and set a standard for efficient vacuum utility. Use these pumps for affordable vacuum...
Varenummer: (181-0071)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dobbelthoved membranpumpe til mange forskelligartede laboratorieapplikationer. Den pumper, komprimerer og tømmer uden at påvirke mediet, dvs. mediet b...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dobbelthoved, tørkørende membranpumpe med indbygget selvtørrende system. Denne pumpe har en lang række anvendelsesuligheder i laboratorier, særligt hv...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VP 220 is ideal for rotary evaporators providing the powerful vacuum needed for demanding evaporations without the use of oil pumps. VP 220 has a ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VP 10 Autovac is a self-regulated vacuum system that is ideal for vacuum distillation. The pump system provides optimal and trouble-free solvent s...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivelse:   This very compact chemistry pumping unit is an excellent solution when working with high boiling solvents. Typical applications are vacuum generation ...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (VACU744300)
Leverandør:  VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivelse:   This four-stage chemistry-design diaphragm pump is an excellent solution for continuous, oil-free pumping of corrosive gases and vapors and meet highe...
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 55
  1  2  3  4  5  6  7  Næste