Ultralydsenheder, Elmasonic S
Leverandør: Elma
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Elmasonic
142-0035EA 24230 DKK
142-0035 142-0156 142-2258 142-0036 142-2257 142-0157 142-0015 142-0158 142-2259 142-0016 142-0159 142-0017 142-0018 142-0019 142-2261 142-2260 142-0160 142-2262 142-0122 142-0003 142-0005 142-0007 142-0008 142-0009 142-0150 142-0032 142-2256 142-0033 142-0034
Ultralydsenheder, Elmasonic S
Ultralydsbad
Disse ultralydsenheder er udstyrede med den allernyeste skiftbare sweep-funktion. Denne funktion garanterer homogen fordeling af lydfeltet ved kontinuerligt skift af lydtrykkets maksimum. Afgas-funktionen på disse enheder gør hurtig og effektiv afgasning af rengøringsvæske nemmere, især i nyligt blandede bade. Både Autoafgas-funktionen, der anvendes før start af rengøring, og Degas til specialopgaver kan aktiveres manuelt. Enhederne er udstyret med et støjreducerende plastlåg, der fremskynder opvarmingsprocessen og betjener et afdrypningsbassin. Enheden har en integreret påfyldningsniveauindikator, udhulningssikrede rensetanke i rustfrit stål og en drejeknap på siden, så det er nemt at fjerne rensevæsken via drænkanalen bag på enheden. Disse ultralydsenheder egner sig især til rengøring af laboratorieinstrumenter, glas, kirurgiske og medicinske instrumenter og smykker af plast og metal, briller og elektroniske komponenter.
  • Kontrolpanelet er tydeligt og brugervenligt, og er designet på en sådan måde, at der ikke kan trænge væske ind i enhedens elektronik
  • Rengøringsprocessen kan aktiveres straks (enten manuelt eller temperaturstyret) og kan understøttes ved hjælp af den valgfrie beskyttelse mod tørkogning
  • Temperaturen kan indstilles fra 30 °C til 80 °C i trin af 5 °C; de faktiske og indstillede temperaturer vises via en LED (ikke med S 10/H)
  • LED'en viser den indstillede rengøringsperiode og den resterende rengøringstid
  • Automatisk sikkerhedsafbrydelse efter 12 timer