Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (47)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Ultralydsbad
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/64/18989964.jpg
VWR har ultralydsbade i mange forskellige størrelser (0,6 op til 255 l). Ultralydsbadet kan bruges til rengøring af glasvarer og laboratorie instrumenter, til afgasning af prøver samt prøveforberedelse i laboratoriet og i produktionen. Ultralydsbadene kan leveres med mekanisk tidsur eller digital timer og med eller uden varme. Der er et stort udvalg af tilbehør.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Ultralydsrensning gennemtrænger selv mikroskopiske åbninger for at rengøre den aktuelle genstand fuldstændigt.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Cleaning via ultrasound has been one of the most effective methods of freeing parts with complex geometry, such as fins, undercuts, boreholes or pocke...
Varenummer: (142-2595)
Leverandør:  BRANSON
Beskrivelse:   B200 ultralydsbade kan rense mindre genstande, som fx geologiske prøver, elektriske/elektroniske komponenter, tegneredskaber og mange mindre instrumen...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  BRANSON
Beskrivelse:   M and MH Series ultrasonic baths are known for offering a high level of precision and reliability.
Leverandør:  ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beskrivelse:   Disse ultralydsenheder er udstyrede med den allernyeste skiftbare sweep-funktion. Denne funktion garanterer homogen fordeling af lydfeltet ved kontinu...
Leverandør:  BRANSON
Beskrivelse:   CPX ultrasonic baths feature digital controls with power tracking capabilities to adjust for light or heavy loads, high/low power control, degassing a...
Leverandør:  ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beskrivelse:   Transsonic TI-H serien leveres i ni størrelser med 25 og 45 kHz. Den ergonomiske konstruktion og overlegne materiale kompatibilitet er beregnet t...
Leverandør:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse:   XUB range of digitally controlled benchtop ultrasonic baths offer consistent and reliable performance in a variety of environments such as laboratory,...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 27
  1  2  3  4  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING