Du Søgte efter: Ultralydsbad
VWR har ultralydsbade i mange forskellige størrelser (0,6 op til 255 l). Ultralydsbadet kan bruges til rengøring af glasvarer og laboratorie instrumenter, til afgasning af prøver samt prøveforberedelse i laboratoriet og i produktionen. Ultralydsbadene kan leveres med mekanisk tidsur eller digital timer og med eller uden varme. Der er et stort udvalg af tilbehør.
VWR har ultralydsbade i mange forskellige størrelser (0,6 op til 255 l). Ultralydsbadet kan bruges til rengøring af glasvarer og laboratorie instrumenter, til afgasning af prøver samt prøveforberedelse i laboratoriet og i produktionen. Ultralydsbadene kan leveres med mekanisk tidsur eller digital timer og med eller uden varme. Der er et stort udvalg af tilbehør.
23  results were found
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Cleaning via ultrasound has been one of the most effective methods of freeing parts with complex geometry, such as fins, under cuts, bore holes or poc...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Ultrasonic cleaning penetrates even microscopic openings to provide complete cleaning of the objects treated. This makes it one of the most effective,...
Leverandør: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beskrivelse: The Elmasonic EASY ultrasonic bath series includes 9 units of different sizes and is characterised by simple, user-friendly operation. With 100% ultra...
New Product
Leverandør: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beskrivelse: Ultrasonisk, Plastdæksel, blåt
Leverandør: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beskrivelse: Den Elmasonic P ultralydsserie er perfekt til alle opgaver i analytiske og medicinske laboratorier og i industriproduktionen. De fås i seks forskellig...
Leverandør: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beskrivelse: Powerful and individual - the versatile Elmasonic Select series for ultrasonic cleaning are equipped with 37 kHz ultrasonic frequency, 5 ultrasonic mo...
Leverandør: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beskrivelse: Elmasonic xtra ST floor-mounted ultrasonic devices are designed for use in a production environment, workshops and servicing. The wide range of featur...
Leverandør: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beskrivelse: Elmasonic xtra TT tabletop ultrasonic devices are designed for use in production environments, workshops and servicing. All functions and cleaning par...
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: XUB range of digitally controlled benchtop ultrasonic baths offer consistent and reliable performance in a variety of environments such as laboratory,...
Varenummer: (142-0035)
Leverandør: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beskrivelse: Disse ultralydsenheder er udstyrede med den allernyeste skiftbare sweep-funktion. Denne funktion garanterer homogen fordeling af lydfeltet ved kontinu...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: BRANSON
Beskrivelse: M and MH Series ultrasonic baths are known for offering a high level of precision and reliability.
Leverandør: BRANSON
Beskrivelse: CPX ultrasonic baths feature digital controls with power tracking capabilities to adjust for light or heavy loads, high/low power control, degassing a...
Leverandør: Retsch GmbH
Beskrivelse: Ultrasonic Baths are especially for fast cleaning of test sieves and grinding tools.
Varenummer: (142-2595)
Leverandør: BRANSON
Beskrivelse: B200 ultralydsbade kan rense mindre genstande, som fx geologiske prøver, elektriske/elektroniske komponenter, tegneredskaber og mange mindre instrumen...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: HAVER & BOECKER
Beskrivelse: It is used for thorough and gentle cleaning of sieves.
Leverandør: BANDELIN-ELECTRONIC
Beskrivelse: SONOREX SUPER is the high-power ultrasonic bath for aqueous cleaning solutions.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom