Transilluminatorer med hvidt lys
Leverandør: Analytik Jena
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
730-1002EA 12980 DKK
730-1002
Transilluminatorer med hvidt lys
Lysbord Hvidt Lys Transilluminatorer
Transilluminatorer med hvidt lys yder ensartet lysdiffusion til autoradiografer, negativer, røntgenfilm, filmpositiver, mikrotiterplader og geler.
Glasoverfladen på transilluminatoren er dobbeltforseglet ind i enheden for at sikre holdbarhed og giver en arbejdsoverflade, som er resistent overfor kemikalier og ridser.
B×D×H: 337×241×108 mm
Vægt: 3,8 kg