UV illuminator, FirstLight®
Leverandør: Analytik Jena
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
FirstLight®
732-4354EA 55130 DKK
732-4354 732-4353
UV illuminator, FirstLight®
Lysbord UV Transilluminatorer
FirstLight® UV Illuminator giver en særdeles ensartet exciteringskilde, der sørger for en kvantitativ fluorescens billeddannelse inden for en lang række genomiske og proteomiske anvendelser, inklusive elektroforetisk separation og kvantificering af 1D og 2D proteinseparationer, fast fase immunoassays og DNA- og RNA-kvantisering. Lampen udsender 302 nm UV excitering.
  • Producerer <5% varianskoefficient over hele filterområdet
  • Der er ikke behov for korrektion for ensartethed via software
  • Ensartetheden sikrer konstant belysning over billedfladen og dermed en høj billedkvalitet
  • Der er sikkerhed for præcis sammenligning af geler
B×D×H (inklusive afdækningshætte): 356×279×143 mm