Turbiditetesmålere, Turbiquant®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.18336.0001EA 2710 DKK
1.18336.0001 1.18320.0001 1.18344.0001 1.18338.0001 1.18382.0001
Turbiditetesmålere, Turbiquant®
Turbiditetsmålere
In addition to spare cuvettes and light sources, the pour and flow cells have been developed to improve efficiency. The pour through assembly provides a single one-time cuvette alignment and simplified rinsing.
Kontinuerlig flowmåling kan foretages på Turbiquant 3000 T/3000 IR ved brug af flowudstyret sammen med det periodisk bestemte signal via printer eller PC.