Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (3)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
turbiditetsmalere
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/51/18989951.jpg
Turbitetsmålere registrerer svækkelsen af en lysstråle, når den passer gennem en væske indeholdende uopløst suspendereret stof, som partikler og bakterier. Tabet i lysintensitet, som er direkte relateret til spredning og absorption af lyset, kan herfter anvendes til karakteristik af en væske og anvendes blandet andet til bestemmelse af vandkvalitet. VWRs sortiment består af både stationære og bærbare turbiditetsmåler. På trods af mange advancerede funktioner, har instrumenterne en høj grad af brugervenlighed og reproducerbare målinger. Turbiditetsmålerne overfører med lethed de registrerede data til andre systemer for dybdegående analyser.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Turbiditetsgraden er et mål for vandkvalitet. En væske er uklar, hvis den indeholder uopløst, suspenderet stof (partikler, bakterier).
Leverandør:  WTW
Beskrivelse:   The Turb 430 with lab option via LabStation include drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process co...
Leverandør:  WTW
Beskrivelse:   Benchtop turbidity meters for rapid and reliable measurements.
Leverandør:  WTW
Beskrivelse:   The Turb 555 and Turb 555 IR advanced meters are designed for a wide range of applications.
Leverandør:  WTW
Beskrivelse:   The Turb 355 provide the user with the choice to perform nephelometric measurements at 90° scattered light, either with an infrared or tungsten white ...
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   These laser turbidimeters feature performant optical technology. Radio-frequency identification (RFID) uses electromagnetic fields to identify and tra...
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   Tungsten or LED light sources as well as proven optics make this instruments more reliable to deliver accurate and stable measurements.
Varenummer: (HACHLXV3229900001)
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   This Turbidity Suspended Solids (TSS) and sludge blanket level system can be used as an optimisation tool for monitoring process analyses or as an eas...
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 28
  1  2  3  4  Næste