Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Titratorer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/23/18989923.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  Mettler - Toledo
Beskrivelse:   The C10S KF coulometric titrators are ideal for fast and precise water content determination with very simple operation. Samples with water content be...
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   Portable and robust digital Titrator for fast and precise titrations. High resolution (125 µl/digit) and high accuracy (±1%). Applications for more th...
Varenummer: (661-0241)
Leverandør:  Mettler - Toledo
Beskrivelse:   This compact titrator is ideal for fast and precise potentiometric titrations. With its easy-to-use interface and space saving design, it is the optim...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Mettler - Toledo
Beskrivelse:   This volumetric KF titrator is ideal for fast and precise water content determination with easy operation. Samples with water content between 100 ppm ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SI Analytics
Beskrivelse:   The TitroLine® 5000, successor of the TitroLine® easy, is a very easy to use automatic titrator for a variety of applications, including water/wastewa...
Leverandør:  SI Analytics
Beskrivelse:   The Titronic® 300 is a motor-driven burette for manual titration and and a precise dosing instrument for dispensable liquids, solvents and titrating a...
Leverandør:  SI Analytics
Beskrivelse:   The Titroline® 7750 is the all-rounder for both potentiometric titration and volumetric KF titration. The titrator combines the features of the potent...
Leverandør:  SI Analytics
Beskrivelse:   These very compact, easy to operate instruments are ideal for the coulometric water determination according to Karl Fischer in low water contents, as ...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 20
  1  2  3  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING