VWR® Traceable®, Big Digit Memory Thermometers
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
VWRU61161-324
VWR® Traceable®, Big Digit Memory Thermometers
Termometre Digital termometre
Dette termometer med to displays gør det muligt at aflæse omgivelsernes og følerens temperatur samtidigt. Føler og kabel kan anvendes under vand. Ekstern probe* (20×5 mm) med kabel (3 m) og intern sensor**
  • Easy read from up to 8 metres
  • Maximum/minimum memory function
  • Reset at the touch of a button
Leveringsinformation: Leveres med et Traceable certifikat og AAA batteri til ét års altid til overvågning, et flip-op-stativ, en slids til vægmontering, og VELCRO til fastgøring på alle overflader.
* External via probe ** Ambient via internal sensor