TLC/HPTLC-pladefremkaldelsessystem, smartAlert
Leverandør: CAMAG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
smartAlert
552-0078EA 3850 DKK
552-0078
TLC/HPTLC-pladefremkaldelsessystem, smartAlert
TLC-plademonitorer
Ideel løsning til overvågning af opløsningsfronten i fremkaldelsen af TLC/HPTLC-plader, uden at skulle være afhængig af et stopur. Brugeren indstiller den ønskede fremkaldelsesafstand, og så snart fronten når denne position, vil visuelle og akustiske signaler alarmere brugeren. Dette giver mulighed for mere effektiv opgavehåndtering, samt garanterer nøjagtige resultater i henhold til metoden. Designet til at fungere med TLC/HPTLC-glaskamre og -plader på op til 200×200 mm, batteridrevet (op til 1000 fremkaldelser).
  • Intelligent instrument, som altid giver en nøjagtig fremkaldelse
  • Let at anvende
  • Sparer tid og penge, da der ikke er noget spild i form af overfremkaldte plader