Omrørerblade
Leverandør: Cowie
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
441-0449EA 1300 DKK
441-0449 441-0448 441-0441- 441-0447 441-0369 441-0446 441-0368 441-0445 441-0367 441-0444 441-0454 441-0377 441-0453 441-0376 441-0375 441-0452 441-0451 441-0374 441-0373 441-0450 441-0372 441-0371 441-0370 COWI005.0465.12.2 441-9572 441-9571 441-9576 441-9532 441-9575 441-9530 441-9574 441-9573 441-0439 441-9534 441-0438 441-0437 441-9533 441-0436 441-0435 441-0434 441-0433 441-0443 441-0366 441-0442 441-0365 441-0364 441-0363 441-0440 441-9521 441-9524 441-9523 441-9522 441-0432 441-0379 441-0378 441-0380
Omrørerblade
Omrørere Omrøreudstyr
PTFE, med indkapslet, forstærket drivaksel. Kemisk inaktiv. Den glatte overflade reducerer kontaminering og forenkler rengøringen.
  • Ridsefast, forhindrer omrørerkarrene i at blive ridset
  • Temperaturresistent, egnet til brug ved høje og lave temperaturer (-200 til +280 °C)
Advarsel: EX denotes exposed end, these stirrers have a stainless steel shaft core with an exposed end for rigid clamping.