VWR®, Stirrer Blades with Plain Ends
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
441-0252EA 56.7 DKK
441-0252 441-0251 441-0250 441-0249 441-0248
VWR®, Stirrer Blades with Plain Ends
Omrørere Omrøreblade
PTFE. Omrøringsaksel, der passer til PTFE, huldiameter 6,5 mm, 3,2 mm tyk. Inert og ridser ikke. Den glatte overflade forhindrer kontaminering og forenkler rengøringen.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturbestandig fra −200 til 280 °C