Mekaniske omrørermotorer, SS-serien
Leverandør: Cole Parmer
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Stuart®
441-0195EA 12230 DKK
441-0195 441-0208
Mekaniske omrørermotorer, SS-serien
Omrørere Omrørere
Udvalg af støjsvagt kørende omrørere for at opfylde alle laboratoriekrav.
  • SS20 har hule aksler, der sikre nem justering af omrørerens højde
  • BioCote® antimikrobielbeskyttelse
  • Nøgleløs patron
SS10 er en universalomrører, der er egnet til daglig brug i laboratoriet. Med god hastighedsstyring og overbelastningsbeskyttelse. Ideel til vandige væsker og væsker med lav viskositet.
SS20 er en kraftig omrører til de mere krævende opgaver med avanceret overbelastningsbeskyttelse og raffineret, hurtigtvirkende hastighedsstyring. Egnet til væsker med lav til middel viskositet.
Certificeringer: IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 42
Bestillingsoplysninger: Leveres uden stativ, omrørerhoved eller stang. Dobbeltmuffer og omrøreraksler skal bestilles separat.