Du Søgte efter: Magnetomrørere
Når det kommer til effektiv blanding af kemiske formler, er en pålidelig magnetomrører et must-have i ethvert laboratorium. Det er en højtydende enhed, der er designet til at levere nøjagtig og homogen blanding af forskellige kemikalier, og det er afgørende for at opnå præcis og pålidelig forskning. Derfor har vi udarbejdet nedenstående SELEKTOR, når du skal vælge den bedste magnetomrører til dit laboratorium.<br />Effektivitet og præcision - En magnetomrørers effektivitet og præcision er afgørende for at opnå de ønskede resultater. Det er vigtigt at vælge en enhed, der kan levere en jævn og homogen blanding, selv med viskose og klæbrige materialer. Derudover skal den være i stand til at bevare hastigheden og kraften, når den arbejder med større mængder eller mere komplekse blandinger.<br />Hastighedsregulering - En anden vigtig faktor at overveje er hastighedsregulering. Det er afgørende for at opnå præcis kontrol over blandingen og undgå overblandinger. Magnetomrørere med variabel hastighed og momentumkontrol giver dig mulighed for at finjustere blandingen og minimere risikoen for, at visse kemikalier adskilles.<br />Størrelse og kapacitet - Magnetomrørere fås i forskellige størrelser og kapaciteter, fra små laboratorieenheder til store industriel magnetomrørere. Det er vigtigt at vælge en enhed, der passer til dit specifikke behov og kapacitet.
Når det kommer til effektiv blanding af kemiske formler, er en pålidelig magnetomrører et must-have i ethvert laboratorium. Det er en højtydende enhed, der er designet til at levere nøjagtig og homogen blanding af forskellige kemikalier, og det er afgørende for at opnå præcis og pålidelig forskning. Derfor har vi udarbejdet nedenstående SELEKTOR, når du skal vælge den bedste magnetomrører til dit laboratorium.
Effektivitet og præcision - En magnetomrørers effektivitet og præcision er afgørende for at opnå de ønskede resultater. Det er vigtigt at vælge en enhed, der kan levere en jævn og homogen blanding, selv med viskose og klæbrige materialer. Derudover skal den være i stand til at bevare hastigheden og kraften, når den arbejder med større mængder eller mere komplekse blandinger.
Hastighedsregulering - En anden vigtig faktor at overveje er hastighedsregulering. Det er afgørende for at opnå præcis kontrol over blandingen og undgå overblandinger. Magnetomrørere med variabel hastighed og momentumkontrol giver dig mulighed for at finjustere blandingen og minimere risikoen for, at visse kemikalier adskilles.
Størrelse og kapacitet - Magnetomrørere fås i forskellige størrelser og kapaciteter, fra små laboratorieenheder til store industriel magnetomrørere. Det er vigtigt at vælge en enhed, der passer til dit specifikke behov og kapacitet.
62  results were found
SearchResultCount:"62"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (444-0572)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Advanced magnetomrørere giver præcise og repeterbare resultater. Disse brugervenlige, mikroprocessorstyrede enheder har en analog drejeskive med ...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (442-1310)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Advanced magnetic stirrers are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With st...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (442-0883)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Yderst flad og kompakt magnetomrører uden bevægelige dele. Omrøringsretningen ændres hvert 30. sekund for at sikre optimal blanding.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Kompakte omrørere med en kemisk resistent keramisk top. Det forhøjede kontrolpanel minimerer kontakt med spild. Komplet med beslag til retortstang.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These microprocessor-controlled, large capacity stirrers are ideal for high volume applications. There are two models to choose from depending on capa...
Tilbud
Varenummer: (442-0949)
Leverandør: 2MAG
Beskrivelse: Ultra-flat, magnetic stirrer with luminescent plate suitable for viscous media. The hermetically sealed stainless steel housing is water-, germ- and d...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: 2MAG
Beskrivelse: Ultra-flad, eksplosionssikker omrører. Huset er i rustfrit stål og hermetisk forseglet, så det er vand-, bakterie- og støvtæt. Driftstemperaturer op t...
Varenummer: (442-0834)
Leverandør: 2MAG
Beskrivelse: Ultra-flade omrørersystemer til omhyggelig blanding af cellekulturer. Egnet til dyrkningskolber med spindende propel- eller spindende kugle-systemer. ...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (442-1092)
Leverandør: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: Small, simple and effective stirrers specially designed for microtitrations.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: 2MAG
Beskrivelse: Ultra-flad magnetomrører, velegnet til meget viskøse medier. Huset er i rustfrit stål og hermetisk forseglet, så det er tryk- og vakuumresistent. Drif...
Leverandør: 2MAG
Beskrivelse: Huset er i rustfrit stål og hermetisk forseglet, så det er vand-, bakterie- og støvtæt. Driftstemperaturer for basic-versionen er op til 50 °C, for HT...
Leverandør: 2MAG
Beskrivelse: Robust magnetomrører med hermetisk forseglet hus i rustfrit stål, velegnet til meget viskøse medier. Driftstemperaturer op til 50 °C.
Leverandør: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: Magnetic stirrers that guarantee continuous operation at both low and high speeds ensuring safety and resistance to chemical agents.
Varenummer: (442-0803)
Leverandør: 2MAG
Beskrivelse: Robust magnetomrører med hermetisk forseglet hus i rustfrit stål, velegnet til meget viskøse medier. Justerbare intervaltider til automatisk genstart ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: 2MAG
Beskrivelse: Robust magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing, suitable for highly viscous media. Operating temperatures up to 50 °C. Powe...
Varenummer: (442-0809)
Leverandør: 2MAG
Beskrivelse: Robust magnetomrører med hermetisk forseglet hus i rustfrit stål, velegnet til meget viskøse medier. Driftstemperaturer op til 50 °C.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 62
no targeter for Bottom