VWR® VMS-A, Magnetomrører, med varme
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
442-0212EA 2410 DKK
442-0212 442-0185 442-0186
VWR® VMS-A, Magnetomrører, med varme
Omrørere Magnetomrørere med varme
  • Fixed safety circuit (400 °C)
  • Soft-start stirring motor
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21