Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (38)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Magnetomrørere med varme
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/91/18989491.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Kompakte omrørere med glaskeramisk plade, som giver fremragende kemisk resistens. Enheden har digital visning af fejlkoder, en varmeindikator for topp...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Professional magnetomrørere med varmeplade er beregnet til anvendelser, der kræver ekstraordinær præcision, stabilitet og repeterbarhed. Den forbe...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Advanced magnetomrørere med varmeplade giver præcise og repeterbare resultater. Enhederne er mikroprocessorstyrede og har et letlæseligt LED-displ...
Varenummer: (442-0185)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Omrørere, Magnetic hotplate stirrer, EU-stik, VMS-A, Plademateriale: Rustfrit stål, Maks. omrøringskapacitet (l): 10, Hastighedsområde (min-1): 100 - 2000, Temperaturområde (°C): Rumtemperatur...320
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  IKA
Beskrivelse:   Magnetomrører med varme med poleret aluminiumsplade. Velegnet til uovervåget drift. Enheden er blevet opdateret, og er nu forsynet med en stærkere mot...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  IKA
Beskrivelse:   Magnetomrører med varme med ekstremt hurtige opvarmningstider og integreret temperaturstyring, som er velegnet til uovervåget drift. Enhederne har bøs...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  IKA LTD
Beskrivelse:   Magnetomrørere med varmeplade med plade i rustfrit stål.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  IKA
Beskrivelse:   Magnetic hotplate stirrers with stainless steel heating plate, white units have an enamelled plate. All models are easy to operate and have adjustable...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 34
  1  2  3  4  5  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING