Du Søgte efter: Omrørere
497  results were found
SearchResultCount:"497"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE-beklædt, stærk Alnico V magnetkerne. Glat overflade. Særlig effektiv i forbindelse med opløsning af faste stoffer og bundfald fra blanding...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE-beklædt, stærk Alnico V magnetkerne. Rund, glat overflade.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE covered, rare earth magnetic core. For the removal of stirring magnets from vessels of all kinds.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE-beklædt, stærk Alnico V magnetkerne. Rund, glat overflade. Til brug i de mindste beholdere.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE-beklædt, stærk Alnico V magnetkerne. Glat overflade. Til beholdere med let ujævn bund.
Varenummer: (442-0883)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Yderst flad og kompakt magnetomrører uden bevægelige dele. Omrøringsretningen ændres hvert 30. sekund for at sikre optimal blanding.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Kompakte omrørere med en kemisk resistent keramisk top. Det forhøjede kontrolpanel minimerer kontakt med spild. Komplet med beslag til retortstang.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Advanced magnetic hotplate stirrers are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE-beklædt, stærk Alnico V magnetkerne. Glat overflade. Særligt egnet til små omrørerrør, yderst effektiv omrøring.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE-beklædt, stærk Alnico V magnetkerne. Glat overflade. Til brug i beholdere med bunde, der er svagt kurvede eller ujævne.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Modular mixing system with top mounted mixer​ for use with drums including a single use liner for your biopharma processes with integrated formulation...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE- beklædt, stærk Alnico V magnetkerne. Glat overflade. Meget fin centrering, pladsbesparende og høj turbulens selv ved lave hastigheder. Di...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE. Til brug sammen med omrørerblade. Kemisk inaktiv. Den glatte overflade reducerer kontaminering og forenkler rengøringen. Den forhindrer også, at...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE- beklædt, stærk Alnico V magnetkerne. Den særlige facon med hævet overflade i midten sikrer en meget fin omrøring selv ved lave hastighede...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE-beklædt, stærk Alnico V magnetkerne. Glat overflade. Til beholdere med let ujævn bund.
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE. Omrøringsaksel, der passer til PTFE, huldiameter 6,5 mm, 3,2 mm tyk. Inert og ridser ikke. Den glatte overflade forhindrer kontaminering og fore...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 497
no targeter for Bottom