Du Søgte efter: Spiralformede udpladere
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: INTERSCIENCE
Beskrivelse: easySpiral® and easySpiral® Pro spiral platers, two very fast platers. A predetermined volume of bacterial suspension is sprayed in the shape of a spi...
Leverandør: INTERSCIENCE
Beskrivelse: easySpiral Dilute® is a 2-in-1 equipment: automatic diluter and plater. It allows to do 5 x serial 1/10 dilutions and automatic plating on 1 single Pe...
Varenummer: (710-0915)
Leverandør: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Beskrivelse: Spiral platers are used extensively in the food industry to test for safe levels of bacteria; non-food applications include pharmaceuticals, cosmetics...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (710-1961)
Leverandør: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Beskrivelse: The Whitley automated spiral plater (WASP) eliminates serial dilutions. It offers a real reduction in the cost per test and standardises counting meth...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (IULA90003800)
Leverandør: IUL Instruments SA
Beskrivelse: Eddy Jet 2W reduces costs per test, hands on time, and consumable use during counts while increasing microbiology lab’s productivity.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom