UV/Vis spektrofotometer, U-2900 og U-2910
Leverandør: Hitachi
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
634-0718EA 75950 DKK
634-0718 634-0719
UV/Vis spektrofotometer, U-2900 og U-2910
Spektrofotometer og fotometer UV/Vis-spektrofotometre
Pålidelige, nøjagtige spektrofotometre til brug ved en lang række applikationer herunder bioteknologi, udvikling af nye materialer og i kvalitetskontrol.
  • Høj opløsning, der lever op til kravene fra European Pharmacopoeia
  • Enestående dobbelt-beam optik giver yderst lave støjniveauer og en stabil basislinie
  • Komplet scanning med valgbar scanningshastighed
U-2900 er designet til brugerens direkte datainput og udlæsning af resultater: men kan styres eksternt via en pc med programmet UV Solutions (ekstraudstyr).