Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Spektrofotometer og spectrometer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/24/18989824.jpg
VWR har spektrofotometre til miljømæssige, kemiske og biologiske analyser på laboratoriet og udendørs. Programmerbare og automatiserede biophotometre tilbyder faste programmer samt programmer, hvor du selv bestemmer parametrene. Fluorescens spektrofotometre er også tilgængelige. UV-VIS og VIS spektrofotometre med robust og kompakt design er ideelle til DNA, RNA og proteinanalyse. VWR har også en bred vifte af standarder og reagenser til spektrofotometrene.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"61"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Spectroquant Prove spectrophotometers are designed for water analysis − Wastewater, process water or drinking water and beverages.
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Spectroquant® NOVA 60/60 A til rutineanalyse af alle vandtyper og kan både analysere alle brugsklare celletest og de billigere reagenstest.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   UV/Vis spectrophotometer designed for applications including general research, pharmaceutical, biochemical and clinical laboratory use, new material d...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   UV/Visible spectrophotometer for advanced measurements in quality control, biochemical and pharmaceutical applcaitions.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (634-6040)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Visible spectrophotometer for advanced routine measurements and education applications.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   mySPEC allows to perform nucleic acids and proteins microvolume concentration and purity measurements.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   UV-1600PC er basis UV-spektrofotometre til daglige, rutinemæssige kvalitetskontrolbehov inden for proceskontrol og til brug i undervisningslaboratorie...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Genesys 10S-modeller er alsidige og har indbygget software med avancerede funktioner til mere krævende prøver og er samtidig nemme at anvende, når det...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 61
  1  2  3  4  5  6  7  8  Næste