Designed to hold multiple test tubes, test tube racks, vials or cylinders. Vortexing action is created by securing the top of the vessel in place while allowing the bottom to move freely in a defined orbit. Two stainless steel posts hold the support plate securely in place for quiet, rattle-free mixing. The support plate is easily adjustable by loosening knobs and moving the support plate up and down. The circular groove around the top of the taller post allows the support plate to be swung away from the tray for easy removal of samples. The suction cup feet dampen motion and prevent the unit from moving along the work bench. Made from stainless steel with corrosion resistant paint. Equipped with a powerful, permanent magnet motor with sealed ball bearings. Motor is rated for continuous duty.
- Ideel til blanding af mange rør på en gang
- Håndterer store mængder
- Analoge eller digitale modeller
Analogue Vortexer (444-7063) har justerbar hastighed og en automatisk timer for enkle gentagelsesprocedurer og et bekvemt vinklet frontpanel.
Digital Vortexer (444-7061) er udstyret med en mikroprocessor-kontroller for digital programmering af både hastighed og tid og en pulsfunktion til vanskelige blandingsopgaver. Ideel til anvendelser, der kræver præcision og repeterbarhed. Digitale udlæsninger af både hastighed og tid ses let på det letlæselige LED-display.
Timeren kan programmeres eller kan køres i kontinuerlig funktion. Fleksibel pulsfunktion stopper og starter enheden i forudindstillede trin for at føje yderligere bevægelse til blandeprocessen. Pulsprogrammet kan indstilles på 1 sekund til/fra på op til 59 sekunder til/fra og giver dermed mulighed for en bred vifte af pulseringskombinationer. Operatøren kan indstille pulsfunktionen for enheden til 1 til 59 sekunder og har en forsinkelse på 59 sekunder, hvorefter cyklussen gentages. Pulsfunktionen kan anvendes både ved tidsindstillet og kontinuerlig drift.
Leveringsinformation: Supplied with one 50×12 mm blue test tube rack (444-7066). Additional colour coded foam test tube racks, post extension kit and replacement tray pad set are sold separately. Each unit is supplied complete with three plugs: EU, UK and CH for use throughout Europe.