VWR® Professional 3500, Rysteinkubator med cirkulære bevægelser
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
444-7086EA 31230 DKK
444-7086 VWRU12620-948 444-7085 444-7084
VWR® Professional 3500, Rysteinkubator med cirkulære bevægelser
Rystere Rysteinkubatorer
Designet til en række forskellige rysteapplikationer såsom cellekulturer, opløselighedsundersøgelser, bakteriesuspensioner og generel blanding. Platform med stor kapacitet kan rumme op til 15,9 kg. Variabel hastighed, mikroprocessorstyring giver ensartet, ensartet blandingshandling. Ramping-funktionen øger langsomt hastigheden til indstillingspunktet for øget sikkerhed. Accu-drive rystesystemet leverer enestående hastighedskontrol, nøjagtighed, sikkerhed og holdbarhed. Systemet overvåger konstant rystehastigheden og vil opretholde indstillingspunktet selv under skiftende belastninger. Den viste hastighed er nøjagtig 1 % af den indstillede hastighed (når hastigheden er over 100 min⁻¹).
  • Tre uafhængige LED-display viser hastighed, temperatur og tid
  • Indbygget timer, 1 sekund til 160 timer, viser forløbet tid eller tæller ned, afbrydes automatisk og udsender lydalarm, når programmet er gennemført
  • PID-temperaturstyreenheden m. mikroprocessor opretholder en præcis temperatur fra +5 til +65 °C, der kan justeres i trin på 1 °C, og kan hente de senest angivne indstillinger, selv når enheden har været slukket. Genstarter også i tilfælde af strømsvigt
  • Opti-Flow forceret ventilationssystem og tredobbelt excentrisk drev med børsteløs motor
  • Låget af polycarbonat gør det muligt at observere prøverne uden at ændre den interne temperatur Når låget åbnes, stopper det automatiske afbryderkredsløb platformens bevægelser for at beskytte brugeren
Built-in load sensor can detect an unbalanced condition and will automatically reduce min⁻¹ to a safe speed to prevent spills and protect samples. Powerful triple eccentric drive and brushless motor is designed for continuous duty and is able to handle heavy loads. Spill resistant design protects internal components from accidental spills and leaks. Removable tray design allows chamber to be cleaned easily. Opti-Flow forced ventilation system uses twin induction fans and air deflectors to deliver exceptional temperature uniformity and stability. Over-temperature sensor will shut down unit and activate audible and visual alarms if temperature limit is exceeded. Temperature calibration mode allows user to calibrate unit to an external temperature device and RS232 serial port provides two-way communication for data logging and unit control.
Information om tilbehør: Shaker accommodates 60×10, 25×25, 13×50, 10×125, 9(8)×250, 7(5)×500, 4(2)×1000 ml flasks using stainless steel (PVC) flask clamps and 5×500 or 2×1000 ml media bottles.
Leveringsinformation: Leveres med ikke-perforeret bakke, skridsikker gummimåtte og 2340 mm aftagelig el-ledning. Gummimåtten passer til den ikke-perforerede platformsbakke og er god til at holde på Petri-skåle og celledyrkningskolber. Ønsket tilbehør skal bestilles separat.