Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (15)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Rysteinkubatorer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/85/18989785.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Mini-inkubationsrystere med mikroprocessorstyring, som er ideelle til bakteriesuspensioner, hybridiseringer, farvning og blegning, metabolismeundersøg...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The incubating rocking platform shaker combines smooth rocking motion and incubation in one compact bench top unit. The spill resistant design channel...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Shaking incubators with a small footprint. These compact units feature a stackable design and expanded temperature range which makes the ILS 4 and ILS...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR incubating/refrigerating 5000IR orbital shakers are designed for a variety of shaking and incubating applications such as cell cultures, solubilit...
Varenummer: (444-0765)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The incubating three-dimensional rotator waver combines vertical and horizontal wave motion with incubation in one compact bench top unit. The spill r...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Designet til en række rysteopgaver, som f.eks. celledyrkning, studier af opløselighed, bakteriesuspensioner og skånsom blanding. Platformen med høj ka...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (444-0272)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Mikropladeinkubationsrystere med mikroprocessorstyring, der rummer 4 mikroplader eller 2 racks til mikrorør. Hastigheden kan justeres over et stort om...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  IKA
Beskrivelse:   Letanvendelige inkubationsrysteapparater, som tillader automatisk drift i et temperaturstyret miljø. Enhederne har et stort LED-display med hasti...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 34
  1  2  3  4  5  Næste