3-dimensionelle multifunktionsrotatorer, PS-M3D
Leverandør: Grant
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
444-0353EA 6490 DKK
444-0353
3-dimensionelle multifunktionsrotatorer, PS-M3D
Rystere Roterende og vuggende rysteborde
PS-M3D har fast vinkel, variabel hastighed, multifunktions 3D-rotator, og giver dermed variable blandingsmuligheder i en kompakt enhed. Anvendelserne inkluderer immunoprecipitation, vævskulturbehandlinger, farvning og affarvning af geler, farvning af antistoffer, hybridiseringer og blotting. Stepmotoren sørger for reguleret og reproducerbar rotering igennem hele hastighedsområdet. PS-M3D giver alt det, der er brug for til at blande partikler af forskellig størrelse.
  • Multi-funktion: rotation, reciprok og vibration
  • Alle funktioner kan indstilles på kontinuerlig eller tidsindstillet drift
  • Individuelle faser kan kobles sammen for at give fleksibilitet
  • Kan anvendes ved 4 til 40 °C (80% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende) i en inkubator eller et kølerum
3D orbital (lang bølge) nødvendig ved store partikler.
Reciprok (lang og mellemstor bølge) ideel til store til mellemstore partikler.
Vibration (kort bølge) passer til små partikler.
Kombinationen af forskellige faser i en brugerdefineret sekvens giver følgende mulige kombinationer: 3D orbital; 3D reciprok; 3D vibration; 3D orbital og reciprok, 3D orbital og vibration; 3D orbital og reciprok og vibration; 3D reciprok og vibration. Der kan konfigureres et individuelt program for en hvilken som helst kombination af komponenter for at sikre optimale blandingsforhold.
Bestillingsoplysninger: Leveres med skridsikker måtte.Valgfri måtte med prægning fås separat.
Leveringsinformation: Supplied with non-slip mat, optional dimpled mat is available separately.
Advarsel: Working area: 200×200 mm