Et enestående design gør dette vendeapparat velegnet til en lang række blandingsopgaver inden for biokemi, molekylærbiologi og histokemi. Rotisserierne giver mulighed for blanding af rør vertikalt, horisontalt eller i en hvilken som helst mellemliggende position. Derfor er det nemt at opnå blid blanding til opgaver såsom hybridisering ved brug af en horisontal position. Alternativt kan der anvendes rotation med vertikalt placerede rør, så der opnås en vendebevægelse, som er velegnet til blanding af prøver i blodprøveglas. De to halvdele af rotisseriet kan indstilles uafhængigt af hinanden for at øge fleksibiliteten og lette optimeringen af blandingen.
- Justerbar blandingsvinkel som kan ændres blot ved at dreje pladen - intet behov for værktøj
- Kan anvendes fra 4 til 65 °C og kan derfor anvendes i både kølerum og inkubatorer
- pladerne findes til en lang række rørstørrelser
- Støbt kabinet og støbte plader som er nemme at rengøre
- Lille letvægtsenhed som er nem at flytte og transportere
Leveringsinformation: Rotisseriet, der leveres med dette vendeapparat, kan bruges med 36×1,5/2 ml mikrorør; andre rotisserier skal bestilles separat.