Innovativ, fleksibel og kompakt mixer som specifikt er designet til blanding af små volumener i forskellige plade- og rørformater. Hurtigt og præcist styrede blandebevægelser (2DMix-Control) muliggør effektiv og homogen blanding, hvilket øger den eksperimentelle reproducerbarhed. Den alsidige bordmodel MixMate® kan bruges til mikroreagensglas, reagensglas, PCR-rør og strips, dybbrøndsplader, mikrotiterplader og til skørtede, halvskørtede og uskørtede PCR-plader. Ideel til blanding af PCR-præparationer, genopløsning af piller, ELISA-assays, kvantificering af proteiner, reportergenassays og blanding af restriktionspræparationer. MixMate® er udstyret med en integreret rystefunktion og automatisk detektering af ubalance.
- 2DMix Control giver optimeret blanding med anti-spild teknologi
- Forprogrammerede taster til forskellige typer rør
- Multifunktionel og fleksibel - kan blande i plader og rør og foretage omrystning
- Et digitalt display muliggør simpel og nøjagtig indstilling og visning af hastighed og tid
- Kontinuerlig drift eller timerfunktion fra 15 s til 99,5 t
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse iflg. DIN EN 61010: IP 20
Bestillingsoplysninger: Rørholdere fås som ekstraudstyr.