Rysteapparat til mikrotiterplader, MTS 2/4 digital
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
444-0682EA 10880 DKK
444-0682 444-0024 444-2749 IKAA3208001
Rysteapparat til mikrotiterplader, MTS 2/4 digital
Rystere Mikropladerystere
Mikropladeryster med elektronisk styring holder den indstillede hastighed konstant ved hjælp af sammenligning af nominel/faktisk hastighed. Leveres med tilbehør, men uden mikrotiterplader.
  • Kan rumme 2 eller 4 mikroplader
  • Digital timer med alarm giver mulighed for en procestid på op til 99 minutter eller kontinuerlig funktion
  • Elektronisk hastighedskontrol
  • Ideel til brug under kontrollerede forhold, kan anvendes ved 5 til 40 °C, i en inkubator eller CO₂ inkubator
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21