Mikropladerystere med mikroprocessorstyring, der rummer 2 eller 4 mikroplader, dybbrøndsplader eller 2 racks til mikrorør. Den variable hastighed igennem et stort område kan justeres, så den passer til opgaven: lav hastighed sikrer, at brøndenes indhold ikke skydes ud, en mere kraftig omrøring giver en effektiv gennemluftning hen over det lille overfladeareal på hver af brøndene. Ideel til anvendelse inden for immunologi, bioteknologi, mikrobiologi og farmakologi.
- To uafhængige LED-display viser hastighed, temperatur og tid
- Indbygget timer, 1 sek. til 160 timer, viser forløbet tid eller tæller ned, afbrydes automatisk og udsender lydalarm, når programmet er gennemført
- Kan anvendes ved -10 til +60 °C (80% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende) i en inkubator, en CO₂-inkubator eller et kølerum
Bestillingsoplysninger: Rysteapparatet har plads til op til 2 mikrorørsracks (ekstraudstyr). Hvert rack kan rumme 70×1,5/2,0 ml mikrorør.