Du Søgte efter: Mikropladerystere
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (444-7016)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Ideel til anvendelser inden for molekylærbiologi, mekanisk og kemisk cellelyse, blanding af vævsprøver, blanding af cytogenetiske opløsninger og omrys...
UOM: 1 * 1 Items
Reduktion af affald
Varenummer: (444-0270)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Mikropladerystere med mikroprocessorstyring, der rummer 2 eller 4 mikroplader, dybbrøndsplader eller 2 racks til mikrorør. Den variable hastighed igen...
UOM: 1 * 1 Items
Reduktion af affald
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beskrivelse: Til kraftig blanding af mikrotiterplader. Rystelængde på 1,5 mm garanterer, at der ikke sker spild selv ved fulde kar. Rystning med 3 mm bane giver de...
Varenummer: (SCIISI-4102)
Leverandør: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Beskrivelse: Fully programmable microplate shaker for four plates (8 with optional tray).
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Varenummer: (444-0024)
Leverandør: IKA
Beskrivelse: Mikropladeryster med elektronisk styring holder den indstillede hastighed konstant ved hjælp af sammenligning af nominel/faktisk hastighed. Leveres me...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (444-0041)
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Kompakt mikropladeryster yder en pålidelig og styret rystning af 96- og 384-brøndsmikroplader med digital timer med enkelt opsætning. Den variable has...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (444-9441)
Leverandør: Edmund Bühler GmbH
Beskrivelse: The TiMix 2 microplate shaker is specially for small samples in microplates, deepwell-plates or other plates in microplate format.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Edmund Bühler GmbH
Beskrivelse: Højkapacitets mikropladeryster med orbital bevægelse i høj fart. TiMix 5 er en analog version, og TiMix 5 control har digitalt display og programmerba...
Varenummer: (EPPE5353000.510)
Leverandør: EPPENDORF
Beskrivelse: Innovativ, fleksibel og kompakt mixer som specifikt er designet til blanding af små volumener i forskellige plade- og rørformater. Hurtigt og præcist ...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (STUA79520-22)
Leverandør: Cole Parmer
Beskrivelse: Combine with a recirculating cooler for low-temperature applications.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (BOEI130000)
Leverandør: BOEKEL SCIENTIFIC
Beskrivelse: Quiet, rugged shaker is ideal for a variety of immunoassay and research applications.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Cole Parmer
Beskrivelse: Specifically designed to mix small volumes of liquid in a temperature-controlled environment.
Leverandør: BOEKEL SCIENTIFIC
Beskrivelse: Designed to suitable for two or four standard microplates or strip trays.
Leverandør: Cole Parmer
Beskrivelse: Shaker and incubator combination makes these devices ideal for cell culture procedures.
Leverandør: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Beskrivelse: Mixerens høje hastighed og lille omrystningsbane producerer en ægte omrystningsfunktion, så prøver i hver af mikropladens brønde blandes effektivt. Id...
Varenummer: (OHAU30391907)
Leverandør: OHAUS
Beskrivelse: This light duty microplate shaker is ideal for immunoassays and general microplate shaking, and is designed to be used in a variety of environmental c...
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom