Du Søgte efter: Vandprøvetagere
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Hach
Beskrivelse: These lightweight samplers with low power requirements (12 VDC) have been designed for easy mobility.
Varenummer: (705-0989)
Leverandør: Hach
Beskrivelse: Portable water sampler using pressure-vacuum technology. Combines small dimensions by offering the 24×1 l bottle option for glass as well as plastic b...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: Samplers available in three sizes.
Leverandør: Sampling Systems
Beskrivelse: The Deep water sampler can take samples of liquids from large depths.
New Product
Leverandør: MAXX
Beskrivelse: The SP 5 are modular fixed site units available in different configurations.
Leverandør: MAXX
Beskrivelse: Water samplers with thermostatic control and protective top, which can be opened for connection and maintenance works. Self-contained, automatic cooli...
Leverandør: MAXX
Beskrivelse: En bærbar, kompakt og batteridrevet automatisk vandprøvetager med et vakuum-membranpumpesystem til opsamling. Standardudgaven har en indbygget isolere...
Varenummer: (MAXA2070001)
Leverandør: MAXX
Beskrivelse: This portable water sampler is a unique combination of design and technology as well as an unrivaled measuring device for volume determination.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (701-0166)
Leverandør: MAXX
Beskrivelse: Vægmonteret prøvetagningsudstyr med kabinet af Styrosun/PC (GF10). Ingen termostatstyring.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: BEHR
Beskrivelse: The sampling scoop is composed of a clamping fixture and end bar. The scoop with receptacles made of borosilicate glass comply with the high requireme...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom