System til test af jet-brændstof, HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
HY-LiTE®
1.30890.0022EA 0 DKK
1.30890.0022 1.30196.0021
System til test af jet-brændstof, HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test
Overvågningssystem Hygiejne Monitoreringssystemer
Til flybrændstof, der anvendes ved civil flyvning. Flybrændstof indeholder små vandmængder, så det er også sårbart overfor mikrobiologiske infektioner. Denne biomasse kan vokse og tilstoppe filtre eller tære tankene. Denne nye test er et alternativ til enhver, som overvåger eller handler med flybrændstof. Tidligere tog det 3 dage af få testresultater. Med den nye HY-LiTE test leveres resultaterne på bare 10 minutter. Denne test anbefales i IATA (International Air Transport Association) direktivet.
  • En enkel test på stedet, dokumentation i enheden
  • Samme metode for prøver med eller uden vand
  • Viser biologisk aktivitet direkte i prøven, uanset om denne indeholder bakterier eller andre biologiske film
  • Kvantitative resultater og enkel fortolkning
  • Fleksibelt prøvevolumen (1 L anbefales)
Leveringsinformation: 20 penne, 20 lange og 20 korte pipetter