System til hygiejneovervågning, HY-LiTE® 2
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.30100.0001EA 58450 DKK
1.30100.0001
System til hygiejneovervågning, HY-LiTE® 2
Overvågningssystem Hygiejne Monitoreringssystemer
Hurtig kvantitativ hygiejnekontrol i væsker og på overflader med ATP-bioluminescens HY-LiTE® 2, indeholdt i en bekvem letvægtsskuldertaske med datalogger og TREND2 software til avanceret datahåndtering. HY-LiTE® TREND2-softwaren kan anvendes til at kompilere HACCP-planer og individuelle grænser. Grafer af resultaterne gør dem nemmere at evaluere og fortolke. HY-LiTE® benyttes allerede inden for mange forskellige produktions- og forarbejdningsområder, fx fødevareindustri, emballering, serviceområdet (bygningsrengøring), kantiner og storkøkkener, drikkevareproduktion, statsejede institutioner eller lægemiddelindustrien.
  • Enkel i brug og nem at bære, kan anvendes hvor som helst af hvem som helst.
  • Producerer resultater inden for ét minut. Kan anvendes af produktionsarbejdere umiddelbart efter rengøring, hvilket åbner mulighed for at foretage evt. korrektioner inden produktionen begynder
  • Luminometret kan gemme data fra 2000 test, hvilket giver mulighed for at identificere tendenser såvel som at få vist før-og-efter effekten af rengøringsprocedurerne
  • Bredt driftstemperaturområde, kan bruges hvor som helst, fra kolde lagre til varme forarbejdningsområder
Leveringsinformation: Includes HY-LiTE® 2 luminometer, quality assurance certificate and test report, A/C power supply (110 - 240 V) and adapters for international use, battery holder (requires 4 x AA batteries; batteries not included), USB stick with TREND 2 software for Windows O/S PCs (Win10 supported) and user manuals, USB cable for TREND 2 data synchronization, and robust carrying case with shoulder strap. In addition, several additional HY-LiTE® 2 accessories are also available to order as separate items; contact your VWR representative for more information.