Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "Hygiejne Monitoring Systems"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/12/18989412.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"10"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   System til hygiejneovervågning, HY-LiTE® 2
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   System til test af jet-brændstof, HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test
Varenummer: (1.31200.0001)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Farvehygiejnetest, HY-RiSE®
UOM:  1 * 50 Items
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   System til hygiejneovervågning, HY-LiTE® 2
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Igientest HACCP
Leverandør:  HYSERVE GMBH & CO. KG
Beskrivelse:   LuciPac™ Pen swabs Endoscopie, 2,8 mm
Leverandør:  HYSERVE GMBH & CO. KG
Beskrivelse:   Lumitester™ PD-30
Leverandør:  BACTEST LTD
Beskrivelse:   Portable contamination test system, Speedy Breedy
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 10
  1  2  Næste