Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "luftprvetager"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/06/34/20800634.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"19"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Luftprøvetager til brug i renrum, pharmaceutiske virksomheder, hospitaler og fødevare industrien. Fremstillet af anodised aluminium. Det perforerede p...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   MAS-100 NT Ex® kombinerer alle fordelene ved MAS-100 NT®, men er derudover også blevet testet i henhold til EN 50021:1996 for brug i områder med ekspl...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   The MAS-100 Iso NT® is a high-performance instrument that is based on the approved and standard impaction principle. The head (using standard 90 mm Pe...
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   MAS-100 Eco® kombinerer alle fordelene fra MAS-100 NT® serien.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (1.09192.0001)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Til kalibrering af MAS 100 NT® luftprøvetagere. Præcis bestemmelse af:
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Komprimerede gasarter testes rutinemæssigt for mikrobakteriel kontaminering.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   The MAS-100 VF® uses standard Petri dishes for monitoring the quality of your environment. Its electronic speed control maintains an accurate flow rat...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   SAS Super ISO 100 and SAS Super ISO 180 are differentiated by differences in airflow; this choice depends on the application and allows continuous or ...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 19
  1  2  3  Næste