Roller-kultursystem, miniflasker, bordmodel, Wheaton®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
WHEATON®
734-1164EA 19180 DKK
734-1164 734-1166 734-1165
Roller-kultursystem, miniflasker, bordmodel, Wheaton®
Rysteapparater
Roller-kultursystemet til miniflasker er designet til blanding og omrøring på en lille skala, med flasker som er for små til at kunne bruges i en standardenhed. Det er ideelt til serumflasker på 30 ml eller større, medieflasker på 100 - 125 ml eller 38×200 mm kulturrør til dyrkning og observation af enkeltembryoner fra høns eller rotter. Den kompakte størrelse gør det velegnet til laboratorier med begrænset plads og til brug med standard inkubatorer og kølerum. Hver niveauenhed kan rumme mindst fire flasker.
  • Kontinuerlig drejning af cylindriske flasker ved en fastsat optimal hastighed, er med til at forbedre distributionen af medium og giver en mere ensartet gasfordeling
  • Systemet tillader nøjagtig hastighedsstyring af flaskerne og er designet til at kompensere for pludselige eller langvarige ændringer i spændingsforsyningen
  • Rulleakslerne er monteret i selvsmørende lejer af nylon, hvilket eliminerer mange potentielle vedligeholdelsesproblemer
  • Kan rumme flasker med en diameter på 38 til 60 mm in diameter og som er op til 240 mm lange. Hastigheden er 3 til 45 o/min (38 mm flaske) og 2 til 30 rpm (60 mm flaske)
  • Leveres uden beholdere (kan fås separat)
W×D×H: 320×325×180 mm.
Weight: 8 kg.
Advarsel: Use in an environment rich in carbon dioxide might necessitate more frequent replacement of motor brushes. Not to be used in temperatures exceeding +40 °C.