Du Søgte efter: Rysteapparater
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Dette modulære rulleapparat til celleproduktion muliggør fleksibel opskalering og produktion af enkeltlags cellekulturer i standard rulleflasker. Syst...
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: The Wheaton® R2P™ 2.0 roller culture apparatus is designed to allow for the development and growth of cultured cells from research to production quant...
Varenummer: (734-1164)
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Roller-kultursystemet til miniflasker er designet til blanding og omrøring på en lille skala, med flasker som er for små til at kunne bruges i en stan...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (734-1167)
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Denne konventionelle type af roller-kultursystem er designet til at rulle beholdere på 108 til 121 mm i diameter og op til 290 mm lange.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: BELLCO GLASS INC.
Beskrivelse: Rysteapparater, Modular with all-position drive, Sci/ERA™, 20 bottles (3 decks)
Leverandør: BELLCO GLASS INC.
Beskrivelse: Rysteapparater, Modular, 25 bottles (4 decks)
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom