Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Doseringspumper
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/47/18945147.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  KNF
Beskrivelse:   Disse væskemembranpumper, der har støjsvag drift og få vibrationer, anvendes til at pumpe neutrale og aggressive væsker. Pumpehovedet, der kommer i ko...
Leverandør:  KNF
Beskrivelse:   Simple and user-friendly compact dosing pump.
Leverandør:  Welch by Gardner Denver
Beskrivelse:   Fluid aspiration system : Biovac 106
The Biovac 106 aspiration system features a 2 l borosilicate container, that is easily disconnected f...
Leverandør:  Welch by Gardner Denver
Beskrivelse:   Dosing Pump, WOB-L®, Aspiration filtration system WOB-L® 2515, with 1,2 l receptacle
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   The magnetic centrifugal pumps are suitable for transferring acids, alkalis, alkaline and electroplating baths, photography chemicals as well radioact...
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   Pneumatic double-diaphragm pump are used to pump viscous, corrosive, abrasive and flammable liquids.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 6  af 6
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING