Optisk polarimeter
Leverandør: Bellingham + Stanley
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
635-0479EA 37920 DKK
635-0479 BELL31-02-EU
Optisk polarimeter
Polarimetre
D7 er ideel til laboratorier med lavt prøvegennemløb eller som et pædagogisk værktøj i den akademiske verden.
  • Angular and sugar scale for tubes up to 220 mm
  • Incorporates a Vernier drum for accurate readings
  • Integral LED light source with intensity control
Leveringsinformation: Leveres med et 200 mm prøverør.