Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
På grund af planlagt systemvedligeholdelse vil vwr.com være midlertidigt utilgængelig 24. februar fra kl. 12:00 - 20:00.
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
Digitale polarimetre, AP-300
Leverandør: Atago
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
ATAG5297EA 0 DKK InStock
ATAG5297 635-0502 635-0500 635-0501 ATAG5294 ATAG5295 ATAG5296 635-0409
Digitale polarimetre, AP-300
Polarimetre
AP-300 with automatic temperature compensation (ATC) for sugar factories.
  • Password function to identify operators and protect data
  • Built-in International Sugar Scale (ISS)
  • Manual calibration with quartz control plates
Temperature control is not necessary for users who have temperature controlled working environments or are able to benefit from the temperature compensation funtionality.
The Pharmaceutical packages include a GMP and GLP compliant quartz control plate for calibration and a digital printer DP-AD (regular paper) for data recording.
Certificeringer: ICUMSA compliant - FDA 21 CFR Part 11 software.
Leveringsinformation: Leveres med 100 mm og 200 mm observationsrør
Bestil nu
BESTIL
Specifikationer
TILBEHØR
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal