Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Polarimetre
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/61/18989661.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse:   The ADP600 high precision polarimeters with internal Peltier temperature control are capable of measuring optical rotation to four decimal places angu...
Leverandør:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse:   ASDS480 is a Near Infra Red (NIR) automatic polarimeter designed for laboratories and tare houses, especially for the cane, beet and ethanol industrie...
Leverandør:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse:   Digital polarimeter designed for measurements of specific rotation, percentage of concentration, purity, percentage of inverted sugar and percentage o...
Varenummer: (BELL31-02-EU)
Leverandør:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse:   D7 er ideel til laboratorier med lavt prøvegennemløb eller som et pædagogisk værktøj i den akademiske verden.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse:   Digital polarimeter designed for measurements of optical and specific rotation, percentage of concentration, purity, percentage of inverted sugar and ...
Leverandør:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse:   Automatic saccharimeter designed for sugar purity in laboratories and tare houses.
Leverandør:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse:   Low volume, short length, stainless steel and glass loaded PTFE tubes with low strain cover glasses and rubber washer for use with ADP 400 Series pola...
Leverandør:  ATAGO
Beskrivelse:   AP-300 with automatic temperature compensation (ATC) for sugar factories.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 10
  1  2  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING