Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (238)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
enkeltkanals-pipetter
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/98/18989798.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"77"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   De nye ergonomiske højtydende pipetter giver dig nøjagtighed og præcision, du kan stole på. De nye, opgraderede ergonomiske egenskaber betyder komfort...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These lightweight Standard Line pipettes provide accuracy and precision. Their ergonomic features, such as the contoured shape of the handle and the s...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Ultra-High Performance pipettes offer superior accuracy and precision, with proven ergonomic design which is both lightweight and durable.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Luft fortrængnings pipette med to præ-kalibrerede trin giver mulighed for efterfølgende pipettering på 1 og 0,1 ml af den samme væske.Perfekt alternat...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Pipette, single channel, VWR®, Fast volumen, 1000 µl, Nøjagtighed: ±0,4 %, Usikkerhed: <0,3 %, Til pipettespidser: 1000 µl
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The pipettes combine superior accuracy, precision and robustness with an advanced ergonomic design.
Leverandør:  Sartorius
Beskrivelse:   Small, lightweight electronic pipettes that eases the user's work load, protects the user from injury by ensuring optimal working posture and allows a...
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   This electronic pipette offers improved ergonomics and performance for standard pipetting applications.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 77
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Næste