VWR®, Multikanalspipetter, elektroniske
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
613-0418EA 5460 DKK
613-0418 613-0408 613-0419 613-0409 613-0421 613-0410 613-0411 613-0423 613-0413 613-0414 613-0415 613-0416 613-0417
VWR®, Multikanalspipetter, elektroniske
Pipetter Automatiske pipetter
Lette, ergonomisk designede mikropipetter forhindrer træthed i hånden under gentagne bevægelser. De er udstyret med en mikroprocessorstyret stepmotor til dispensering af ekstremt nøjagtige volumener vha. et stempel og en optisk kobling, der overvåger stemplets position for at garantere, at bevægelsen gentages med absolut præcision hver gang.
  • Bredt LCD-display og brugervenligt interface
  • Hukommelsen kan lagre op til 9 konfigurationer af funktionsparametre
  • Det permanente selvtestprogram sikrer nøjagtigheden af de pipetterede volumener og batteriets funktion
  • Autokalibreringsfunktion
Bestillingsoplysninger: Mikropipetterne leveres med et lithiumionbatteri, en klemme til fastgørelse til en hylde samt en adapter til genopladning af mikropipettens batteri.