Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (71)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "multikanals-pipetter"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/73/18989573.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"40"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   De ergonomiske højtydende pipetter fra VWR giver dig nøjagtighed og præcision, du kan stole på. De nye, opgraderede ergonomiske egenskaber betyder kom...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Ultra-High Performance pipettes offer superior accuracy and precision, with proven ergonomic design both lightweight and durable.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These pipettes combine superior accuracy, precision and robustness with an advanced ergonomic design.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These lightweight Standard Line pipettes feature a revolutionary suspension system which allows the shaft to retract slightly when pressed against a r...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Lette, ergonomisk designede mikropipetter forhindrer træthed i hånden under gentagne bevægelser. De er udstyret med en mikroprocessorstyret stepmotor ...
Leverandør:  Sartorius
Beskrivelse:   Small, lightweight electronic pipette that eases the user's workload, protects user from injury by ensuring optimal working posture and allowing accur...
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   These pipettes are ideal for quickly and efficiently performing sample transfers between virtually any tube, rack, microplate or horizontal gel box. A...
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Pipette, multi channel, Finnpipette™ Novus, EU-stik, 8-Channel, 30 - 300 µl, Inddeling: 1 µl, Nøjagtighed: ±5,0 - ±1,5 %, Usikkerhed: 2,0 - 0,3 %, orange
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 40
  1  2  3  4  5  Næste