Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Modeller
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/56/18989556.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"78"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivelse:   Students can build a model of DNA using this simple and colourful system.
Varenummer: (EDVO1500)
Leverandør:  EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivelse:   A set of coloured beads that can be designated to represent the Watson-Crick DNA bases: A, T, G, C.
UOM:  1 * 100 Items
Varenummer: (PRTWZ550)
Leverandør:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   Premium quality black high gloss mannequin.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SOMMER, MARCUS
Beskrivelse:   One piece on a green base enlarged 70 times with:
Varenummer: (SOMMDS3)
Leverandør:  SOMMER, MARCUS
Beskrivelse:   Ear model showing tympanic membrane with malleus, incus, and labyrinth.
UOM:  1 * 1 Each
Varenummer: (SOMMZOS106)
Leverandør:  SOMMER, MARCUS
Beskrivelse:   The anatomy of the hydra is shown in longitudinal section: Entoderm, mesoglea, ectoderm, male and female egg-cells, buds and mouth opening. On a suppl...
UOM:  1 * 1 Each
Varenummer: (SOMMZOS1036)
Leverandør:  SOMMER, MARCUS
Beskrivelse:   Vipera with label and printed description.
UOM:  1 * 1 Each
Varenummer: (SOMMZOS1025)
Leverandør:  SOMMER, MARCUS
Beskrivelse:   Emys orbicularis.
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 78
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING