VWR® VENTI-Line®, Varmeskabe/ tørsterilisatorer med tvungen konvektion
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
466-3519EA 0 DKK
466-3519
VWR® VENTI-Line®, Varmeskabe/ tørsterilisatorer med tvungen konvektion
Ovne Ovne med blæser og naturlig konvektion
Tørreovne med tvungen luftcirkulation, som er ideelle til tørre- og opvarmningsopgaver, som kræver kort tørretid. Ovnene er udstyret med justerbar ventilation vha. manuelt justerbare luftspjæld og en udluftningskanal med Ø 50 mm bag på enheden.
  • Mikroprocessor-styreenhed
  • En integreret timer kan indstilles til kontinuerlig eller efter tid: 0 - 999 min. eller 0 til 99,9 timer
  • Overtemperaturbeskyttelse med visuel alarm (sikkerhedsklasse 3.1)
  • Digital temperaturindstilling med 1 °C indstilling
Leveringsinformation: leveres med 2 forkromede hylder.