VWR® DRY-Line®, Varmeskabe/ tørsterilisatorer med naturlig konvektion
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
466-3513EA 0 DKK
466-3513 466-3510
VWR® DRY-Line®, Varmeskabe/ tørsterilisatorer med naturlig konvektion
Ovne Ovne med blæser og naturlig konvektion
Drying ovens with natural convection used for thermal processes, heated storage and for convection drying applications with temperatures up to 220 °C. Exhaust duct at the back of the unit with manually adjustable slide.
  • Mikroprocessor-styreenhed
  • En integreret timer kan indstilles til kontinuerlig eller efter tid: 0 - 999 min. eller 0 til 99,9 timer
  • Overtemperatursikring med visuel alarm (klasse 3.1 sikkerhedstermostat)
  • Digital temperaturindstilling med 1 °C aflæsning
Leveringsinformation: leveres med 2 forkromede hylder.