Testskabe, M-serien
Leverandør: Binder
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
466-0018EA 115330 DKK
466-0018 466-0017 466-0016 466-0015
Testskabe, M-serien
Testkamre Temperaturtestkamre
Temperaturtestkamre med rustfrit stålinteriør, som er ideelle til materialeprøvning og ældningstest. Enhederne har en høj luftudveksling på grund af den kraftige ventilator, en justerbar TWB klasse 2 sikkerhedsanordning med visuel alarm og 50 mm Ø udsugningskanal. Hurtige genopretningstider efter åbning af døren eller luftskift. Enhederne har digital temperaturindstilling. GLP/GMP-overholdelse understøttes af det integrerede RS422-interface og valgfri APT-COM™ DataControlSystem-software.
  • Elektronisk kontrolleret APT.line™ forvarmningsteknologi med tvungen konvektion for hurtig og ensartet tørring
  • Justerbar temperaturrampefunktion via en programeditor, brugervenligt LCD-display med en letforståelig menuguide
  • Justerbar blæserhastighed (0 til 100%) og programmerbart udsugningsluftspjæld
  • MCS-styreenhed med 25 programmer, hver med 100 segmenter, med maksimalt 500 programsegmenter
  • Det er muligt at foretage kalibrering og valideringer
IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 20
Certificeringer: IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 20
Leveringsinformation: leveres med 2 forkromede hylder. Bemærk venligst at enhederne M 400 og M 720 kræver 3-faset strømforsyning.