Du Søgte efter: Ovne
VWR har ovne til at dække forskellige behov, fra simpel tørring til hybridisering. VWR har automatiske eller manuelle ovne, som opnår og opretholder den ønskede temperatur. Justerbare knapper eller den nyeste touch skærm teknologi tilbyder minimal opvarmningstid og kan programmeres. Glasdøren og konstruktionen er i stand til at modstå ekstreme temperaturer og eliminere varmetab. Konventionsovne har forskellige placeringsmuligheder for hylderne til, at imødekomme fleksibilitet. VWR har ovne med alarmsystemer så prøverne forbliver kontrolleret.
VWR har ovne til at dække forskellige behov, fra simpel tørring til hybridisering. VWR har automatiske eller manuelle ovne, som opnår og opretholder den ønskede temperatur. Justerbare knapper eller den nyeste touch skærm teknologi tilbyder minimal opvarmningstid og kan programmeres. Glasdøren og konstruktionen er i stand til at modstå ekstreme temperaturer og eliminere varmetab. Konventionsovne har forskellige placeringsmuligheder for hylderne til, at imødekomme fleksibilitet. VWR har ovne med alarmsystemer så prøverne forbliver kontrolleret.
52  results were found
SearchResultCount:"52"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VENTI-Line® drying ovens are designed for all standard drying and tempering tasks as well as sterilising glassware. They have a temperature range betw...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: DRY-Line® drying ovens are designed for all standard drying and tempering tasks as well as sterilising glassware. They have a temperature range betwee...
Tilbud
Leverandør: NABERTHERM GMBH
Beskrivelse: The durability of the SiC rods in periodic use, in combination with their high heating speed, make these high-temperature furnaces good all-rounders i...
Leverandør: NABERTHERM GMBH
Beskrivelse: These compact bench top tube furnaces with integrated controllers can be widely used for a variety of processes. Equipped with a standard C 530 cerami...
Leverandør: NABERTHERM GMBH
Beskrivelse: These furnaces feature heating elements on supporting tubes that radiate freely into the chamber, ensuring particularly short heating times. With the ...
New Product
Leverandør: MEMMERT
Beskrivelse: The range includes natural convection models with a temperature range up to +300 °C. There is a choice of two different displays, SingleDISPLAY o...
Leverandør: NABERTHERM GMBH
Beskrivelse: These compact tube furnaces are used when laboratory experiments must be performed horizontally, vertically, or at specific angles. The ability to con...
Leverandør: MEMMERT
Beskrivelse: The range includes forced convection models with a temperature range up to 300 °C. There is a choice of two different displays, SingleDISPLAY or ...
Leverandør: NABERTHERM GMBH
Beskrivelse: These furnaces feature heating elements on supporting tubes that radiate freely into the chamber, ensuring particularly short heating times. With the ...
New Product
Leverandør: NABERTHERM GMBH
Beskrivelse: With their convincing price/performance ratio and the fast heat-up rates, these compact muffle furnaces are perfect for many applications in the labor...
Leverandør: NABERTHERM GMBH
Beskrivelse: The BO series is specially designed for processes in which larger sample quantities must be incinerated. Mainly used in the fields such as ashing of f...
Leverandør: NABERTHERM GMBH
Beskrivelse: The durability of the SiC rods in periodic use, in combination with their high heating speed, make these high-temperature furnaces good all-rounders i...
Leverandør: NABERTHERM GMBH
Beskrivelse: These compact tube furnaces with a SiC rod heating and integrated switchgear with controller can be used universally for many processes. They represen...
Varenummer: (455-1039)
Leverandør: NABERTHERM GMBH
Beskrivelse: LT 3/11 - LT 60/11 muffle furnaces are the ideal choice for daily laboratory use. These high quality models have an advanced and attractive design, ar...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: MEMMERT
Beskrivelse: UNpa paraffin ovens provide precise and homogenous temperature control of paraffin embedding medium without any loss in quality. UNpa paraffin ovens a...
Varenummer: (NABE631000528)
Leverandør: NABERTHERM GMBH
Beskrivelse: For charging larger workpieces and annealing boxes.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 52
no targeter for Bottom